Learn More
Descripción
- Constructed of a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric.
- Combine good particle protection with high liquid repellency.
- Help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size.
- The material is permeable to moisture vapour only and is not air permeable.
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425.
- Chemical protective clothing, Category III, Type 5 and 6.
- EN 1073-2 (protection against radioactive contamination).
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside.
- Stitched internal seams.
- Nylon zipper with flap.
- Ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort.
Especificaciones
Especificaciones
| Size | Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Closure Type | Zipper with Storm Flap |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?