Specifications
| CAS | 4075-81-4 |
| Color | White |
| Molecular Formula | C6H10CaO4 |
| MDL Number | MFCD00167354 |
| Quantity | 1 kg |
| Synonym | calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 |
| InChI Key | BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O |
| IUPAC Name | calcium dipropanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.22 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?