Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-465 Series Blue Nitrile Splash Gloves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
missing translation for 'unitSize'
100 pairs
Pack of 100
Descrizione
- Single use splash resistant gloves
- Textured finish on fingertips. Improved grip
- Contains no natural rubber
- Suitable for contact with all fatty foods
- Good resistance to animal fats compared with PVC or natural rubber
- Powder-free
- No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
Applications:
- All final stages of meat or fish processing
- Controlled-environment rooms
- Prepared meals
- Dairy processing
- Catering
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | EN 420:2003 + I1:2009 and EN 374:2003 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fingertip Textured |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto