Learn More
Ansell™ proFood™ 79-340 Series Green Nitrile Gloves
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Unit Size:
12 pairs
144 pairs
Description
- Good mechanical and chemical properties
- Contains no natural rubber
- Safe for both food and workers hands
- Flexibility, even in cold condition
Applications:
- Poultry processing
- Beef and pig processing
- Fish processing
- Janitorial use
Specifications
Specifications
| Back Material | Nitrile |
| Cuff Material | Nitrile |
| Product Type | Gloves |
| Size | 8 |
| Style | 79-340 |
| Thickness (Metric) | 0.3 mm |
| Glove Cuff Color | Green |
| Glove Cuff Style | Straight |
| Liner Material | Cotton Flocking |
| Quantity | 12 Pairs |
| Show More |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto