Learn More
Velp Scientifica™ Product Manual
Product Code. 15309584 Shop All Velp Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
COEX
CSF6
FIWE Series Raw Fiber Extractors
GDE
HU6
JP
NDA 701 and 702
OXITEST
SER 148 Series Solvent Extractors
SMS
Unit Size:
Each
Product Code. 15309584
Brand: Velp Scientifica™ A00000192
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Velp Scientifica™ Product Manual are for use with a wide range of products.
  • Inlcudes one manual for the desiered product
  • For use with a wide range of Velp Scientifica™ products
Specifications
Format Manual
For Use With (Equipment) NDA 701 and 702
Product Type Operating Instructions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt