Spezifikation
| For Use With (Application) | Antibody Competition |
| Formulation | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| Gene ID (Entrez) | 6168 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 23 kDa |
| Quantity | 0.1 mL |
| Storage Requirements | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | 60 S ribosomal protein L37a, MGC74786, ribosomal protein L37a |
| Gene Symbol | RPL37A |
| Inhibitor Properties | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49441. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL |
| Purity or Quality Grade | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?