Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Microplate Lid
Code produit 17896527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Black
Conditionnement:
Pack of 96
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Color Conditionnement
17896527 Black Pack of 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17896527 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX88104000
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This reusable microplate lid is ideal for use with all ProcartaPlex Luminex protein assays.
This reusable microplate lid is ideal for use with all ProcartaPlex Luminex protein assays.
This lid is included in all ProcartaPlex multiplex panel kits, species-specific basic kits, and as part of custom mix and match panels. For bulk orders, please contact your sales representative.
Note that the 96-well flat bottom plate (Cat. No. EPX-88182-000) is sold separately.
About ProcartaPlex assays for the Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays are based on the principles of a sandwich ELISA, using two highly specific antibodies binding to different epitopes of one protein to detect and quantitate up to 80 protein targets simultaneously using a Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays require as little as 25 μL of plasma or serum, or 50 μL of cell culture supernatant, and just four hours to obtain analyzed results.
ProcartaPlex multiplex panels are available in multiple formats across six species (human, mouse, rat, non-human primate, porcine, and canine). Visit thermofisher.com/procartaplex for more information and available products.
Related products
  • ProcartaPlex Flat Bottom Plate, 96-well (Cat. No. EPX-88182-000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Black
Material Polystyrene
Sterility Non-sterile
No. of Wells 96
No. per Pack 1
Quantity 1
Product Type Plate
Fit for Purpose Certified Quality
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.