Description
Probucol inhibits atherogenesis in genetically hypercholesterolemic rabbits (Watanabe) and attenuates ischemia/reperfusion-induced cardiomyocyte apoptosis.
Specifications
Specifications
| CAS | 23288-49-5 |
| Melting Point | 124°C to 126°C (literature) |
| Molecular Formula | C31H48O2S2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | probucol, lorelco, biphenabid, bisphenabid, lurselle, bisbid, lesterol, lursell, panavir, probucolum |
| Solubility Information | Soluble in ethanol (50mg/mL, clear and colorless solution). |
| InChI Key | FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)SC(C)(C)SC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 516.843 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?