Learn More
Abnova™ PRKCB Split FISH Probe
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μL
200 μL
missing translation for 'unitSize'
100µL
200µL
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark |
| Format | Tube |
| For Use With (Application) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) |
| Gene | protein kinase C, beta |
| Gene Alias | MGC41878,PKC-beta,PKCB,PRKCB1,PRKCB2 |
| Gene Symbol | PRKCB |
| Gene ID (Entrez) | 5579 |
| Product Type | DNA/RNA |
| Quantity | 200 μL |
| Form | Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu