Learn More
Prilocaine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
A local anesthetic
1275.00 NOK - 5170.00 NOK
Chemical Identifiers
CAS 1786-81-8
Molecular Formula C13H21ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 256.774
MDL Number MFCD00079279
InChI Key BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino
PubChem CID 92163
ChEBI CHEBI:32053
IUPAC Name N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride
SMILES CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15403389
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60648.03
1g
1275.00 NOK
1g
View alternative products
Save Up to 
»
15413389
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60648.06
5g
3265.00 NOK
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15423389
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60648.09
10g
5170.00 NOK
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1786-81-8
256.774
BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N
92163
N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride
C13H21ClN2O
MFCD00079279
prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino
CHEBI:32053
CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl
Spécification
1786-81-8
MFCD00079279
prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino
CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl
256.774
CHEBI:32053
98%
C13H21ClN2O
14,7743
BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N
N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride
92163
256.77
Prilocaine hydrochloride
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 217-244-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UG5775000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.