Description
- Improve cleaning and mopping efficiency with this absorbent and soft kitchen roll.
- Reduce waste - this durable 2-ply roll means you can use fewer sheets per task.
- Tackle everyday wiping tasks with ease with this strong kitchen roll.
- Effortlessly remove oily spills and food remains, thanks to the thick texture.
Specifications
Specifications
| Product Type | Kitchen Towel |
| Length (English) | 16.62 yd. |
| Length (Metric) | 15.2 m |
| Width (English) | 15.16 in. |
| Width (Metric) | 23 cm |
| Material | Paper |
| Certifications/Compliance | FSC MIX Credit, EU Ecolabel, ISO 9001, ISO 14001, BRC-IoP, HACCP, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, EMAS |
| Color | White |
| Packaging Quantity | 2/Pk. |
| Ply | 2-ply |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?