Beschreibung
General Features
- Particle-filtering preformed mask
- Color: white
Protection Features
- Certified FFP1 face mask to EN 149
- D label (dolomite dust test passed): maximum breathability even with really high dust levels
- Cannot be reused
Comfort features
- Seamless headband and nose clip for a comfortable, secure fit
- Comfortable sealing lip in nose area for secure fit
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 149 (D marked) |
| Color | White |
| Design Type | Cup/Molded |
| Disposable | Single-use |
| Filter Type | Particulate |
| Material | Polypropylene, Polyester |
| Product Type | General Purpose Particulate Respirator |
| Size | Standard |
| With Exhalation Valve | No |
| Filter Efficiency | FFP1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?