Learn More
Prednisolone, MedChemExpress
Beskrivning
Prednisolone is a potent, orally active corticosteroid and a glucocorticoid. Prednisolone possesses about four times the anti-inflammatory activity of hydrocortisone while causing less salt and water retention. Prednisolone can be used for ocular, anti-inflammatory research.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Prednisolone |
| CAS | 50-24-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H28O5 |
| Quantity | 5 g |
| Solubility Information | DMSO : 62.5 mg/mL (173.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.44 |
| Formula Weight | 360.44 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?