Learn More
Precious Metals, plasma standard solution, Specpure™, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100μg/mL
Product Code. 11336968
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
Artikelnummer. 11336968
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 014652.AE
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Precious Metals, plasma standard solution is useful as a standard for the determination of metals by inductively coupled plasma-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Precious Metals, plasma standard solution
Name Note Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100μg/mL
Physical Form Liquid
Concentration Matrix: 20% HCl
MDL Number MFCD00151264
UN Number UN1789
Solubility Miscible with water
Quantity 100 mL
Grade Specpure™
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt