Learn More
Buerkle™ PP Lid for Buerkle™ Storage/Stacking Container
Product Code. p-8658024 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
400 x 300 mm
600 x 400 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10268920
Brand: Buerkle™ 34140001
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Buerkle™ PP Lid for Buerkle™ Storage/Stacking Container is the perfect solution to cover the Storage/Stacking Containers.
  • PP
  • Lid for storage containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Lid
Material Polypropylene
Closure Type Lid
Dimensions (L x W) 400 x 300 mm
For Use With (Equipment) 400 x 300 mm Storage/Stacking Containers
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt