Läs mer
Läs mer
Borer Chemie™ deconex 24 FORTE
Beskrivning
- Powder cleaner for automated cleaning
- With active chlorine
- Typical application concentration: 3-5 g/L
- Can be rinsed off without leaving residues
- For consistent and flawless results
- Wide cleaning spectrum
- Without EDTA, NTA and surfactants
- Acid rinse with deconex cleaner recommended
- Rechnical support by the manufacturer
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Powder |
| pH | ∼12.3 (1% Solution) |
| Composition | Alkalis, complexing agents, corrosion inhibitor, organic chlorine donor |
| Concentration | Concentrate |
| Container Type | Bucket |
| Content And Storage | 5°C to 25°C |
| Quantity | 1 x 10 kg |
| Volume (Metric) | 1 x 10 kg |
| Weight (English) | 22 lb. |
| Weight (Metric) | 10 kg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- deconex 24 LIQ
- Danger
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 A
- H290-May be corrosive to metals.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H318-Causes serious eye damage.
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- P234-Keep only in original container.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P405-Store locked up.
- MIXTURE LIST-Contains : potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate, sodium hypochlorite
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?