Få mere at vide
Potassium Tricyanomethanide, TRC
Produktkode 30423388
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30423388 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30423388 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP698608500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Potassium Tricyanomethanide
CAS 34171-69-2
Molecular Formula C4 N3 . K
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C4N3.K/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
SMILES [K+].N#C[C-](C#N)C#N
IUPAC Name potassium;methanetricarbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 129.161
Formula Weight 128.973
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.