Learn More
Potassium Thiocyanate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 170°C |
| Color | Colorless to White |
| pH | 5.3 to 8.7 |
| Physical Form | Crystalline Solid |
| Quantity | 250 g |
| Formula Weight | 97.18g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Vapor Pressure | <1 hPa at 20°C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium thiocyanate
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- H302-Harmful if swallowed.
- H332-Harmful if inhaled.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- EUH032-Contact with acids liberates very toxic gas.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P273-Avoid release to the environment.
- P233-Keep container tightly closed.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?