Learn More
Potassium tetrafluoroborate, 99%, extra pure
Product Code. 10503801 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
1 kg
5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
1kg
25g
5kg
Product Code. 10503801
Brand: Thermo Scientific Acros 269220010
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14075-53-7
Molecular Formula BF4K
Molecular Weight (g/mol) 125.90
MDL Number MFCD00011395
InChI Key AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC Name potassium tetrafluoroboranuide
SMILES [K+].F[B-](F)(F)F
Specifica
Melting Point 530.0°C
Color White to Gray
Physical Form Micro-crystalline Powder
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 98.5% min
Linear Formula KBF4
Merck Index 15,7804
Solubility Information Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol
Formula Weight 125.91
Percent Purity 99%
Grade Extra Pure
Packaging Plastic bottle
Density 2.5
Chemical Name or Material Potassium tetrafluoroborate, c.p.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato