Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium sulfate, meets analytical spec. of Ph. Eur., 99-101%, Solstice
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Boiling Point | 1,698°C |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 50 kg |
| Assay Percent Range | 99 to 101% |
| Linear Formula | K2SO4 |
| IUPAC Name | dipotassium;sulfate |
| Formula Weight | 174.26 |
| Percent Purity | 99.0% to 101.0% |
| Grade | Reagent Ph. Eur. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?