Learn More
Potassium Pyrophosphate, MP Biomedicals
Produktkod. 11408215 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
11408215 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11408215 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521755980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    716.00 NOK
    681.19 NOK / 100g
    Save 34.81 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Chemical reagent for research and manufacturing use.
Specifikationer
CAS 7320-34-5
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Molecular Formula K4O7P2
MDL Number MFCD00011393
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
InChI Key RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name tetrapotassium (phosphonatooxy)phosphonate
Molecular Weight (g/mol) 330.33
PubChem CID 23740
Formula Weight 384.4
Percent Purity 98.73%
Chemical Name or Material Potassium Pyrophosphate
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.