Learn More
Potassium Phosphate Tribasic Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10305720 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
Packaging:
Plastic powder jar
missing translation for 'unitSize'
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10305720
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical P/6280/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Melting Point 1340°C
CAS 27176-10-9
Color White
pH 12.5 to 14
Physical Form Powder/Solid
Quantity 500 g
Molecular Formula H2K3O5P
MDL Number 150410
Synonym tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
InChI Key RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
IUPAC Name tripotassium;phosphate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 230.28
PubChem CID 22031701
Formula Weight 230.28g/mol
Packaging Plastic powder jar
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H318-Causes serious eye damage.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis