Learn More
Potassium Phosphate Monobasic Anhydrous, MP Biomedicals
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11430562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
5kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11430562
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 02191430.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Molecular Formula H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
MDL Number MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC Name potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Quantity 100 g
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt