Learn More
Potassium Peroxodisulfate, Supelco™
Spécification
Spécification
| Melting Point | 100°C (Decomposition) |
| CAS | 7727-21-1 |
| Quantity | 250 g |
| MDL Number | MFCD00011386 |
| Synonym | Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate, Potassium peroxodisulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.32 |
| Grade | Research |
| Density | 2.48 g/cm3 at 20°C |
| Chemical Name or Material | Potassium Peroxodisulfate |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?