Specifica
| Melting Point | 387°C |
| CAS | 7758-09-0 |
| Color | White |
| pH | 7 to 10 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | KNO2 |
| MDL Number | MFCD00011408 |
| Synonym | potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320 |
| InChI Key | BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium nitrite
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- Oxidising solid Category 2
- H400-Very toxic to aquatic life.
- H301-Toxic if swallowed.
- H272-May intensify fire; oxidiser.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P273-Avoid release to the environment.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?