Learn More
Potassium Iodide, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Product Code. 15662170 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Unit Size:
100g
12kg
2.5kg
500g
5g
Pack of 4
Product Code. 15662170
Brand: Honeywell-Fluka 221945500G
Request Bulk or Custom Format
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-11-0
Molecular Formula IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
MDL Number MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassium;iodide
SMILES [K+].[I-]
Specifications
Quantity 500 g
Linear Formula KI
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 166g/mol
Percent Purity ≥99%
Grade ACS Reagent
Vapor Pressure 1mmHg (745°C)
Chemical Name or Material Potassium Iodide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato