Learn More
Potassium Hydroxide Solution, 45 wt.% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2 L
Packaging:
Poly Bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
2 L
500mL
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 14 (at 20°C) |
| Color | Colorless |
| Boiling Point | 112°C |
| Melting Point | -6°C |
| Linear Formula | KOH |
| Concentration | 45 wt. % in H2O |
| UN Number | UN1814 |
| Density | 1.456g/mL at 25°C |
| Solubility Information | Completely miscible in water |
| Quantity | 500 mL |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido