Learn More
Potassium hydrogen carbonate, Supelco™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Potassium hydrogen carbonate |
| CAS | 298-14-6 |
| Quantity | 25 kg |
| Density | 2.17 g/cm³ at 20°C |
| Synonym | Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate, Potassium hydrogen carbonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.12 |
| Grade | Not Available |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?