Learn More
Potassium hydrogen carbonate, MilliporeSigma™
Specifications
Specifications
| CAS | 298-14-6 |
| Color | White |
| pH | 8 to 8.6 (50 g/L at 20°C) |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | CHKO3 |
| MDL Number | MFCD00011402 |
| Synonym | potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 |
| Solubility Information | Water: 333g/L at 20°C soluble |
| InChI Key | TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?