Learn More
Potassium Dichromate, Supelco™
Specifica
Specifica
| Boiling Point | >500°C/1013 hPa |
| Melting Point | 398°C |
| CAS | 7778-50-9 |
| Quantity | 500 g |
| MDL Number | MFCD00011367 |
| Synonym | Potassium dichromate, Potassium bichromate, Potassium pyrochromate, Potassium dichromate |
| Molecular Weight (g/mol) | 294.18 |
| Grade | Research |
| Density | 2.7 g/cm3 at 20°C |
| Chemical Name or Material | Potassium Dichromate |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?