Learn More
Potassium Chlorate, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Product Code. 15672750 Shop All Honeywell Fluka Products
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
15672750 100 g Poly Bottle 100g
15682750 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15672750 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 255572100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3811-04-9
Molecular Formula ClKO3
Molecular Weight (g/mol) 122.55
MDL Number MFCD00011361
InChI Key VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
ChEBI CHEBI:81951
Spécification
Melting Point 356°C
Color White
Quantity 100 g
Linear Formula KClO3
UN Number UN1485
Synonym benazolin, metizolin, eunasin, cornox cwk, benazalox, benopan, bensecal, cresopur, galipan, herbazolin
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC Name potassium chlorate
PubChem CID 19662
Formula Weight 122.55g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grade ACS Reagent
Packaging Poly Bottle
Appearance Crystalline
Density 2.34g/cm3
Chemical Name or Material Potassium Chlorate
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.