missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Carbonate, Supelco™

Product Code. 15864480
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
50 kg
Unit Size:
1kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15864480 1 kg 1kg
15837290 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15864480 Supplier Supelco Supplier No. 1049281000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-01-2027
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 584-08-7

Specifications

Melting Point 891°C
Quantity 1 kg
Molecular Formula K2CO3
MDL Number MFCD00011382
Synonym Potassium carbonate, potash, Potassium carbonate
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Grade Research
Density 2.43 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Potassium Carbonate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.