Learn More
Potassium (Butoxycarbonothioyl)sulfide, TRC
Specifications
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Potassium (Butoxycarbonothioyl)sulfide |
| CAS | 871-58-9 |
| Molecular Formula | C5 H9 O S2 . K |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | Carbonic acid','dithio-','O-butyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (9CI), Xanthic acid','butyl-','potassium salt (6CI), Butyl potassium xanthate, Butyl potassium xanthogenate, O-Butyl potassium dithiocarbonate, Potassium butyl dithiocarbonate, Potassium butyl xanthate, Potassium butylxanthogenate, Potassium n-butylxanthate, Potassium O-butyl carbonodithioate, Potassium O-butyl dithiocarbonate, Potassium O-butyl xanthate, Potassium O-n-butyl xanthate, Carbonodithioic acid','O-butyl ester','potassium salt (1:1) (ACI), Butylxanthic Acid Potassium |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10OS2.K/c1-2-3-4-6-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CCCCOC(=S)[S-] |
| IUPAC Name | potassium;butoxymethanedithioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.35 |
| Formula Weight | 187.9732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?