missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Bromide, TraceSELECT™, ≥99.99% (Metals Basis), Honeywell™ Fluka™

Product Code. p-7120686 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Poly Bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15627440

missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 9073725G

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 2-3-7758
Molecular Formula BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
MDL Number MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC Name potassium bromide
SMILES [K+].[Br-]

Spezifikation

Boiling Point 1383°C
Melting Point 734°C
Color Colorless
Quantity 25 g
Linear Formula KBr
UN Number NONH for all modes of transport
Solubility Information 656g/L at 20°C
Formula Weight 119g/mol
Percent Purity ≥99.9995% (metals basis)
Grade TraceSELECT
Odor Odorless
Packaging Poly Bottle
Appearance Solid
Vapor Pressure 0.01mmHg (20°C), 1mmHg (795°C)
Density In water 2.73g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Potassium bromide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt