Learn More
Potassium Bromide, TraceSELECT™, ≥99.99% (Metals Basis), Honeywell™ Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsSpecifications
Specifica
| Boiling Point | 1383°C |
| Melting Point | 734°C |
| Color | Colorless |
| Quantity | 25 g |
| Linear Formula | KBr |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Solubility Information | 656g/L at 20°C |
| Formula Weight | 119g/mol |
| Percent Purity | ≥99.9995% (metals basis) |
| Grade | TraceSELECT |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?