Learn More
Potassium bromide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Código de producto. 11396967
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11396967 10 g 10g
11306977 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11396967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010837.09
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is used in a variety of applications such as spectroscopy, infrared transmission, as a laboratory reagent, and for the removal of peripheral membrane proteins. It is also used in photosensitive chemicals, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2-3-7758
Molecular Formula BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
MDL Number MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Boiling Point 1435°C
Melting Point 730°C
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
Odor Odorless
Refractive Index 1.559
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.75 g/mL
Linear Formula KBr
Merck Index 14,7618
Solubility Information Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol and ether.
IUPAC Name potassium;bromide
Formula Weight 119.01
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Potassium bromide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.