Learn More
Potassium bromide, Premium FTIR Grade, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047111.KD
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
| 7758-02-3 | |
| BrK | |
| MFCD00011358 | |
| potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
| [K+].[Br-] | |
| 119.00 | |
| CHEBI:32030 | |
| Premium FTIR | |
| 0.5g packets | |
| 2.75 g/mL |
| 50 pc. | |
| KBr | |
| 14,7618 | |
| IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
| potassium;bromide | |
| 253877 | |
| 119.01 | |
| Odorless | |
| 1.559 | |
| Potassium bromide |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.