Learn More
Potassium Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 127-08-2 |
| Molecular Formula | C2 H3 O2 . K |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Potassium acetate, Acetic acid potassium salt (1:1), Acetic acid, potassium salt (8CI,9CI), Potassium acetate (6CI,7CI), Catacyst LB, Cryotech E 36, DPG 35, Dabco K 2008, Dabco K 2097, Dabco P 15, LCM 1, LK 25, P 15, PC 46, Polycat 46, Potassium ethanoate, Safeway KA-HOT |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | potassium;acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 98.14 |
| Formula Weight | 97.977 |
| Chemical Name or Material | Potassium Acetate |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?