Learn More
MedChemExpress Porcine dynorphin A(1-13)
Artikelnummer. 16439358
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16439358
Marke: MedChemExpress HYP0088
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Porcine dynorphin A (1-13) is a potent, endogenous κ opioid receptor agonist and is antinociceptive at physiological concentrations.
Spezifikation
Purity 99.61%
CAS 72957-38-1
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molecular Weight (g/mol) 1603.96 g/mol
Product Type Peptides
Quantity 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubility H2O : ≥ 60 mg/mL (37.41 mM)
Synonym Dynorphin A Porcine Fragment 1-13
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt