Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Incinerating Dishes
Beskrivelse
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Tekniske data
| Bottom Shape | Round |
| Capacity (Metric) | 45 mL |
| Material | Porcelain |
| Shape | Round |
| Type | Incinerating Dish |
| For Use With (Application) | Laboratories |
| Interior Finish | Smooth |
| Height (Metric) | 30 mm |
| Diameter (Metric) | 60 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?