Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Basins
Product Code. 12320699
Click to view available options
Capacity (Metric):
30 mL
100 mL
110 mL
140 mL
190 mL
220 mL
250 mL
320 mL
350 mL
Height (Metric):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12320699
Brand: Haldenwanger™ 131/6
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Basins feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Sizes up to 175mL glazed except rim; 1,000mL and larger are glazed except outside base.
Specifications
Capacity (Metric) 250 mL
Material Porcelain
Shape Round
Type Evaporating Basin
Height (Metric) 50 mm
Diameter (Metric) 110 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato