Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 1,300,000
Code produit 11340338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11340338 250 g 250g
11330338 50 g 50g
11320338 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11340338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043728.30
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Polyvinylpyrrolidone is used to make hair sprays, shampoos, plasma substitutes, detergents and adhesives. It is also used in hair dyes, clarifying agents in wine, beer, and juices, thickeners in inks and paints, water binding agents and protective colloids. It finds application as a special additive for batteries, ceramics, fiberglass, inks, and inkjet, an inhibitor of recrystallisation and to increase resolution in photoresists for cathode ray tubes. Further, it is used for gene delivery. In addition to this, it is used as a pharmaceutical aid, complexing agent and solubilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-39-8
Molecular Formula (C6H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 111.14
MDL Number MFCD01076626
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Merck Index 14,7697
Solubility Information Soluble in water,alcohol,chlorinated hydrocarbons,amines,nitro paraffins,lower wt fatty acids and chloroform. Insoluble in ether.
Chemical Name or Material Polyvinylpyrrolidone, M.W. 1,300,000
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.