Learn More
Moldex™ Pura-Fit™ Disposable Ear Plug
Description
- Made of soft PU-foam
- Packed in pairs
- PocketPak: Two pairs of Spark Plugs in practical storage container
- Standard classic shape
- Bright green colour for easy compliance check
- Tested and certified to EN 352-2:2002
- Available in hygienic dispenser system MoldexStation
- SNR: 36db
Spécification
Spécification
| Color | Bright Green |
| Certifications/Compliance | EN 352-2:2002 |
| Size | 6 to 12 |
| For Use With (Application) | Protection against higher noise levels |
| Pairs per Package | 200 Pairs |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 36 dB |
| Plug Shape | Standard classic shape |
| Product Type | Ear Plugs |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polyurethane |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?