Learn More
Polystyrene standard, M.W. 123,000, Mw/Mn 1.08
Codice prodotto. 15491867
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15491867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15491867 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 043152.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 9003-53-6
Physical Form Lumps
Molecular Formula (C8H8)n
MDL Number MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Quantity 1 g
InChI Key PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name styrene
Molecular Weight (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Odor Odorless
Chemical Name or Material Polystyrene standard, M.W. 123,000, Mw/Mn 1.08
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.