Learn More
Kartell™ Polystyrene Petri Dishes
Product Code. 15854472
Click to view available options
Diameter (Metric):
90 mm
120 mm
Shape:
Round
Square
Surface Treatment:
Aseptic
Beta-Ray Sterilization
Includes:
4 Sections
Triple Vents
Packungsgröße:
Pack of 180
Pack of 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15854472
Marke: Kartell™ 0036900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Constructed from crystal clear polystyrene for optical clarity. Kartell™ Polystyrene Petri Dishes are suited for routine lab work and bacteriologial research.
  • Disposable
  • Clear Petri dish constructed of PS (Polystyrene)
  • Designed for routine lab work
  • Can be used in bacteriological research
  • CE Marked, IVD Approved
Spezifikation
Certifications/Compliance CE/IVD
Color Clear
Disposable Single-use
Material Polystyrene
Shape Square
Surface Treatment Aseptic
For Use With (Application) For routine lab work, bacteriological research
Includes Triple Vents
No. per Pack 500
Vent Yes
Height (Metric) 120 mm
Diameter (Metric) 120 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt