Specifications
Specifikationer
| Material (Liner) | Metal Foil |
| Color | White |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Application) | Screw caps for WHEATON liquid scintillation vials |
| Closure Size | 24-400 |
| Product Type | Screw Cap |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?