Learn More
Azpack™ Polypropylene Storage Container
Product Code. 11328063
Click to view available options
Capacity (Metric):
1000 mL
110 mL
13,000 mL
1800 mL
2250 mL
250 mL
3000 mL
370 mL
3750 mL
4350 mL
500 mL
6500 mL
750 mL
7500 mL
Dimensions (L x W x H):
135 x 135 x 50 mm
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
195 x 140 x 60 mm
220 x 155 mm (W x H)
230 x 98 mm (W x H)
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
270 x 270 x 125 mm
325 x 235 x 145 mm
335 x 335 x 165 mm
85 x 100 mm (W x H)
85 x 37 mm (W x H)
85 x 70 mm (W x H)
Shape:
Rectangular
Round
Square
Unit Size:
Each
Product Code. 11328063
Brand: Azpack™ 11328063
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
  • Professional food storage quality
  • Lid styled for easy opening and resealing
  • 100% airtight
  • Clear polypropylene material
  • Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifications
Capacity (Metric) 6500 mL
Certifications/Compliance 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Closure Type Snap-on Lid
Color Clear
Material Polypropylene
Shape Square
For Use With (Application) Storage
Includes Snap-On Lid
Product Type Storage Box
Quantity 1 Each
Dimensions (L x W x H) 270 x 270 x 125 mm
Length (Metric) 260 mm
Length (Metric) Interior 175 to 245 mm
Width (Metric) 260 mm
Width (Metric) Interior 175 to 245 mm
Height (Metric) 125 mm
Height (Metric) Interior 119 to 120 mm
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado