Learn More
Bel Art™ Polypropylene Sterilizing Trays with Cover
Beskrivelse
Instrument trays for sterilizing
- Smooth, rounded corners for easy cleaning and sterilizing
- Outward tapered walls allow nesting for compact storage
- Covers are inset into tray for stable stacking of loaded trays
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 3585 cm3 |
| Dimensions (L x W) | 11 x 6 in. (29 x 15 cm) |
| Dimensions (L x W x H) | 11 x 6 x 3.25 in. |
| Color | Natural |
| Height (Metric) | 8.3 cm |
| Length (Metric) | 27.9 cm |
| Material | Polypropylene |
| Type | Instrument Tray |
| Width (Metric) | 15.5 cm |
| Includes | Cover |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?