Learn More
VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Stopper
Product Code. 17807830
Click to view available options
Standard Taper Joint:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 17807830
Brand: VITLAB™ 91094
Only null left
Add to basket
Add to basket
Seal bottles, test tubes, flasks, and other laboratory containers. VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Stopper are available with a square or hexagonal cap in a variety of standard sizes. Made of durable, autoclavable polypropylene.
Slightly tapered polypropylene bottle stoppers to help protect the contents of laboratory storage containers.
  • Two stopper styles: square- and hexagonal-knob caps with a red core
  • Provides a tight seal that helps prevent spills and evaporation
  • Made of durable polypropylene for added resistance to chemicals and heat
  • Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Tekniske data
Description Transparent with red core
Quantity 1/Pk.
Standard Taper Joint NS 24/29
Autoclavable Autoclavable
Color Transparent, Red
Material Polypropylene
Product Type Standard Joint Stopper
Shape Square Grip
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.