Läs mer
Läs mer
Multiroir™ Euro-standard Polypropylene Stacking Bins with Handles
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
56 L
88 L
172 L
Dimensions (L x W x H):
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- With handles
- Guarantee a stacking of more than 600 kg
- Ideal for manual or automated handling
- Smooth walls and bottoms
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 56 L |
| Certifications/Compliance | European Standard |
| Color | Silver |
| Material | Polypropylene |
| Shape | Rectangular |
| For Use With (Application) | Transport and Warehouse Logistics |
| Product Type | Transport Box |
| Quantity | 1 Each |
| Dimensions (L x W x H) | 600 x 400 x 270 mm |
| Length (Metric) | 600 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering